Learn More
Macherey-Nagel™ Recipiente para viales con tapa y divisor
Código de producto. 15685485 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
16
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
15685485 16 cada uno
1 options
Código de producto. 15685485 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 702517
En stock
Contenedor de viales Machery Nagel con tapa y divisor: permite el transporte seguro de viales. Posición de pie segura en divisores diseñados para viales de cuello de rosca N24 (20 ml, 30 ml, 40 ml). Ideal para ahorrar espacio de almacenamiento en frigoríf
  • Ideales para almacenamiento y transporte
  • Apilable
  • Adecuado para ahorrar espacio de almacenamiento en frigoríficos y congeladores
  • La tapa transparente previene la condensación y evita la posible contaminación
  • Intervalo de temperaturas de -100°C a 121°C
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Descripción Recipiente para viales de polipropileno
Color Azul
Posiciones 16
Apilables Sí
Para utilizar con (equipo) Almacenamiento y transporte, uso de frigoríficos/congeladores
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 130 x 130 x 102 mm
Incluye Tapa transparente y divisor integrado
Tipo de producto Gradilla