Learn More
Proteintech Kit de ensayo de viabilidad/citotoxicidad para animales vivos& Células muertas (calceína AM, método EthD-1)
Tienda Proteintech ProductosDescripción
- Las dos sondas del kit afectan a la viabilidad celular mediante la medición de la actividad de la esterasa intracelular y la integridad de la membrana plasmática.
- Este kit se puede utilizar para microscopios de fluorescencia, citómetros de flujo, lectores de microplacas y otros sistemas de detección de fluorescencia.
- Este kit se puede utilizar para la mayoría de las muestras eucariotas de mamíferos, pero no para hongos y levaduras.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Emission | 617 nm, 517 nm |
| Cantidad | 150 pruebas |