Learn More
VI 16832, MedChemExpress
Código de producto. 16490018
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490018 5 mg 5 miligramos
16477486 100 mg 100 miligramos
16461739 1 mg 1 miligramo
16423567 50 mg 50 miligramos
16407548 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490018 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY186235mg
MedChemExpress VI 16832 is a broad spectrum Type I kinase inhibitor which can be used as an enrichment tool for the comparative expression analysis of protein kinases in different cancer cell lines.
VI 16832 is a broad spectrum Type I kinase inhibitor which can be used as an enrichment tool for the comparative expression analysis of protein kinases in different cancer cell lines.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VI 16832
CAS 1430218-51-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H25N5O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (85.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC2=CN=C(NC3=CC=C(OCCN)C=C3)N=C2N1C4C(C5)CCC5C4
Peso molecular (g/mol) 391.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.47
Porcentaje de pureza 99.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease