Learn More
3M™ Cinta VHB™
Código de producto. 17227800
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
11 m x 19 mm
5,5 m x 19 mm
8 m x 19 mm
Color:
Gris
Negro
Transparente
Tamaño de la unidad:
4 rollos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color unitSize
17227800 11 m x 19 mm Transparente 4 rollos
17237800 5,5 m x 19 mm Gris 4 rollos
17277800 8 m x 19 mm Negro 4 rollos
17287800 11 m x 19 mm Negro 4 rollos
17297800 11 m x 19 mm Gris 4 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17227800 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100123355
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    181.28€ / 4 rollos
    Ahorro 31.72€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La forma sólida, rápida y sencilla de crear uniones duraderas y fiables, eliminando los remaches, tornillos, pernos y soldaduras. Diseñado para la unión donde se necesita una alta tolerancia a la temperatura, incluidas las aplicaciones que se someten a un
  • El método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • El adhesivo sensible a la presión se adhiere al contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas, incluso los bordes son invisibles debido a su transparencia
  • especialmente para sustratos de alta energía superficial
  • Puede sustituir los fijadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos: Elimine la perforación, la molienda, el reacabado, el atornillado, la soldadura y la limpieza
  • La alta absorción de tensión dinámica reduce la vibración y el estrés de impacto
  • Crea un sello permanente contra el agua, la humedad y mucho más
  • Gama industrial profesional: envasado en blíster con descripciones en varios idiomas
  • Diseñado para su uso en interiores y exteriores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cinta VHB
Color Transparente
Dimensiones (L x An) 11 m x 19 mm
Modelo 4910 F
Envase Envasado en blíster
Grosor (métrico) 1 mm