Learn More
3M™ Cinta adhesiva VHB™
Código de producto. 15870782 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor: 0,6 mm
Código de producto.
15870782 Grosor: 0,6 mm
1 options
Código de producto. 15870782 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000072915
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La cinta adhesiva 3M™ VHB™ es ideal para muchas superficies de baja energía, superficies recubiertas de polvo, plásticos o vidrio.
  • Ideal para varias combinaciones de materiales
  • Se puede utilizar en superficies rugosas e irregulares
  • Ideal para revestimientos de polvo
  • Posibilidades de diseño avanzadas
  • Conexiones rápidas y sencillas
  • Procesamiento posterior reducido
  • Reducción de costes de producción
  • No se requieren máquinas costosas
  • Muy alta adherencia a casi todos los materiales
  • Adaptabilidad muy alta
  • Para la conexión de materiales de baja energía, como revestimientos de polvo y materiales de alta energía como, por ejemplo, metales (acero, acero inoxidable y aluminio), superficies pintadas, madera lacada, vidrio, cerámica y muchos plásticos (por ejemplo, PVC duro, ABS, vidrio acrílico (PMMA), policarbonato)
  • Para uso en interiores y exteriores
  • Resistencia a la temperatura: 150 °C a corto plazo, 120 °C a largo plazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Adhesivo de acrilato
Color Negro
Cantidad 4 rollos
Longitud (métrico) 33 m
Grosor 0,6 mm
Anchura (métrico) 19 mm