Learn More
VH032 thiol, MedChemExpress
Código de producto. 16464538
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464538 10 mg 10 miligramos
16425396 100 mg 100 miligramos
16407257 5 mg 5 miligramos
16400847 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16464538 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111823
MedChemExpress VH032 thiol (VHL ligand 6) is a VHL ligand, which binds to pan-BET inhibitor JQ1 via a linker to form PROTAC.
VH032 thiol (VHL ligand 6) is a VHL ligand, which binds to pan-BET inhibitor JQ1 via a linker to form PROTAC.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VH032 thiol
CAS 2098836-54-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H30N4O4S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo VHL ligand 6
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (101.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N=CS1)=C1C2=CC=C(CNC([C@@H]3C[C@@H](O)CN3C([C@H](C(C)(C)S)NC(C)=O)=O)=O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 490.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.64
Porcentaje de pureza 95.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation