Learn More
MedChemExpress VH032-PEG5-C6-Cl
Código de producto. 16474638
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16474638 10 mg 10 miligramos
16453176 25 mg 25 miligramos
16447357 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16474638 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY112495
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress VH032-PEG5-C6-Cl (HaloPROTAC 2) is a conjugate of ligands for E3 and 21-atom-length linker.
The connector of linker is Halogen group. VH032-PEG5-C6-Cl incorporates the VH032 based VHL ligand and 5-unit PEG linker. VH032-PEG5-C6-Cl is capable of inducing the degradation of GFP-HaloTag7 in cell-based assays.
Especificaciones
Peso molecular 783.41 g/mol
CAS 1799506-06-1
Contenido y almacenamiento -80°C, protect from light, stored under nitrogen
Condiciones de envío Shipping with dry ice
Cantidad 10 mg
Sinónimo HaloPROTAC 2
Solubilidad DMSO : 270 mg/mL (344.65 mM; Need ultrasonic) ∣ Ethanol : 100 mg/mL (127.65 mM; Need ultrasonic)