Learn More
VH-298, MedChemExpress
Código de producto. 16494486
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494486 100 mg 100 miligramos
16493218 10 mg 10 miligramos
16489766 50 mg 50 miligramos
16460046 2 mg 2 miligramos
16405957 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494486 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100947
MedChemExpress VH-298 is a highly potent inhibitor of the VHL:HIF-α interaction with a Kd value of 80 to 90 nM, used in PROTAC technology.
VH-298 is a highly potent inhibitor of the VHL:HIF-α interaction with a Kd value of 80 to 90 nM, used in PROTAC technology.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VH-298
CAS 2097381-85-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H33N5O4S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (159.08 mM)
SMILES O=C([C@H]1N(C([C@H](C(C)(C)C)NC(C2(CC2)C#N)=O)=O)C[C@H](O)C1)NCC3=CC=C(C4=C(C)N=CS4)C=C3
Peso molecular (g/mol) 523.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 523.65
Porcentaje de pureza 99.78%
Grado Research
Forma física Solid