Learn More
Tocris Bioscience™ VH 032, propargyl
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18719206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18719206 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18719206 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6683/50
Alkyne-functionalized VH 032; 'click' VHL ligand for PROTAC™s
VH 032, propargyl is a functionalized von-Hippel-Lindau protein ligand (VHL) for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand with terminal propargyl ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,4R)-1-((S)-3,3-Dimethyl-2-(2-(prop-2-yn-1-yloxy)acetamido)butanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide
CAS 2098799-78-9
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C27H34N4O5S
Formula Weight (peso de la fórmula) 526.65
Tipo de producto Alkyne-functionalized Ligand
Pureza 95%