Learn More
Tocris Bioscience™ VH 032 amide-PEG3-acid
Beskrivelse
VH 032 amide-PEG3-acid is a functionalized von-Hippel-Lindau (VHL) protein ligand for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a PEG linker ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
This product has been recently renamed. The previous name for this product was VH 032 - linker 4
Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | (S)-15-((2S,4R)-4-Hydroxy-2-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl)pyrrolidine-1-carbonyl)-16,16-dimethyl-13-oxo-4,7,10-trioxa-14-azaheptadecanoic acid |
| CAS | 2140807-42-5 |
| Sinónimo | VH 032 - linker 4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula molecular | C32H46N4O9S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 662.79 |
| Tipo de producto | Functionalized von-Hippel-Lindau (VHL) Ligand |
| Pureza | 95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?