Learn More
Tocris Bioscience™ VH 032 amide-PEG2-acid
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18755666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18755666 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18755666 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7214/25
VHL ligand with PEG linker and terminal acid for onward chemistry
VH 032 amide-PEG2-acid is a functionalized von-Hippel-Lindau (VHL) protein ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a PEG linker ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-(3-((-1-((2 S,4 R)-4-Hydroxy-2-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-3-oxopropoxy)ethoxy)propanoic acid
CAS 2172820-09-4
Cantidad 25 mg
Objetivo Degrader Building Blocks
Fórmula molecular C30H42N4O8S
Pureza 0.95