Learn More
VGX-1027, MedChemExpress
Descripción
VGX-1027 is an orally active isoxazole compound that exhibits various immunomodulatory properties. VGX-1027 targets macrophages, reducing the production of the proinflammatory mediators TNF-α, IL-1β, IL-10. VGX-1027 has antidiabetogenic effects by limiting cytokine-mediated immunoinflammatory events.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | VGX-1027 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 6501-72-0 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C11H11NO3 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | GIT 27 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 56 mg/mL (272.89 mM) |
| Mostrar más |