Learn More
Clorhidrato de vetrabutina, LoGiCal
Código de producto. 30460099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460099 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460099 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3057.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vetrabutine Hydrochloride
CAS 9-4-5974
Nombres de analitos o componentes Vetrabutine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H27 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Monzal hydrochloride, Vetrabutin chlorhydrate, Vetrabutine hydrochloride, Benzenebutanamine, alpha-(3,4-dimethoxyphenyl)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Benzenebutanamine, alpha-(3,4-dimethoxyphenyl)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Veratrylamine, N,N-dimethyl-alpha-(3-phenylpropyl)-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27NO2.ClH/c1-21(2)18(12-8-11-16-9-6-5-7-10-16)17-13-14-19(22-3)20(15-17)23-4;/h5-7,9-10,13-15,18H,8,11-12H2,1-4H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.COc1ccc(cc1OC)C(CCCc2ccccc2)N(C)C
Nombre IUPAC 1-(3,4-dimetoxifenil)-N,N-dimetil-4-fenilbutan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 349.89
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.1809 g/mol