Learn More
Applied Biosystems™ VetMAX™-Plus qPCR Master Mix
Product Code. 30057773 Shop All Applied Biosystems Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
Unit Size:
100 reacciones
Product Code. Cantidad Unit Size
30057773 100 reacciones 100 reacciones
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30057773 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 4415327
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
For use with VetMAX™ Reagents and VetMAX™ Controls.
The VetMAX™-Plus qPCR Master Mix is designed for multiplex amplification of animal pathogen DNA targets using a rapid qPCR strategy. The kit includes Xeno™ DNA Control, which serves as an internal positive control for DNA purification and qPCR. DNA is amplified using AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase on a real-time PCR system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Includes 100 reactions with the following components: qPCR Master Mix, Xeno™ DNA Control, and Nuclease-free water.
Método de detección Sonda de cebado
Formulario Líquido
GC-Rich PCR Performance Low
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) 7500 Fast System, 7500 System
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos VetMAX
Tipo de producto PCR Reagents and Detection Kit for Animal Health
Cantidad 100 reacciones
Condiciones de envío Dry Ice
Suficiente para 100 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Gene Expression
Inicio en caliente Built-In Hot Start
N.º de reacciones 100 reacciones
Tipo de muestra ADN