Learn More
behr Labor-Technik™ Recipientes
Código de producto. 10516752
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10516752 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10516752 Proveedor behr Labor-Technik™ N.º de proveedor B00217947
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.71€
    76.36€ / paquete de 1
    Ahorro 34.35€
    31% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Utilice estos recipientes con estaciones de trabajo de SMA behrotest™. Los recipientes Behr Labor-Technik™ son ideales para aplicaciones de extracción.
  • Recipientes de digestión de SR 3
  • Boca ancha
  • Paredes reforzadas en la zona inferior
  • Collares de PVDF
  • 42mm (Diám.)
  • Fondo redondo
Información de órdenes
Capacidad métrica
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente
Capacidad (métrico) 250 mL
Para utilizar con (equipo) Estaciones de trabajo SMA behrotest™
Material Collar de PVDF