Learn More
Vesnarinone, MedChemExpress
Código de producto. 16499017
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499017 5 mg 5 miligramos
16496428 10 mg 10 miligramos
16486716 100 mg 100 miligramos
16442537 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499017 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15297
MedChemExpress Vesnarinone is a quinolinone derivative, and its pharmacodynamic effects include inhibition of phosphodiesterase III (PDE3) activity, increases in calcium flux and decreases in potassium flux.
Vesnarinone is a quinolinone derivative, and its pharmacodynamic effects include inhibition of phosphodiesterase III (PDE3) activity, increases in calcium flux and decreases in potassium flux.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vesnarinone
CAS 81840-15-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H25N3O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo OPC-8212
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (42.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C=C(N3CCN(C(C4=CC=C(OC)C(OC)=C4)=O)CC3)C=C2)CC1
Peso molecular (g/mol) 395.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.45
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus