Learn More
Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein Antibody [Janelia Fluor™ 635], R&D Systems™
Código de producto. 30163585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30163585 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30163585 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP326070JF635
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein Polyclonal antibody specifically detects Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein (Accession#: NP_041715.1; Uniprot#: P03522; Met1-Ser467).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG