Learn More
Vesatolimod, MedChemExpress
Código de producto. 16486668
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486668 10 mg 10 miligramos
16469227 5 mg 5 miligramos
16436826 100 mg 100 miligramos
16402757 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486668 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15601
MedChemExpress Vesatolimod (GS-9620) is a potent, selective and orally active agonist of Toll-Like Receptor (TLR7) with an EC50 of 291 nM.
Vesatolimod (GS-9620) is a potent, selective and orally active agonist of Toll-Like Receptor (TLR7) with an EC50 of 291 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vesatolimod
Forma física Solid
CAS 1228585-88-3
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H30N6O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo GS-9620
Información de solubilidad DMSO : ≥ 16.67 mg/mL (40.61 mM)
SMILES O=C1NC2=C(N)N=C(OCCCC)N=C2N(CC3=CC=CC(CN4CCCC4)=C3)C1
Peso molecular (g/mol) 410.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.51
Porcentaje de pureza 95.11%