Learn More
Verucerfont, MedChemExpress
Código de producto. 16488817
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488817 5 mg 5 miligramos
16466576 100 mg 100 miligramos
16456228 10 mg 10 miligramos
16432357 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488817 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14875
MedChemExpress Verucerfont is a corticotropin-releasing factor receptor 1 (CRF1) antagonist with IC50s of ∼6.1, >1000 and >1000 nM for CRF1, CRF2, and CRF-BP, respectively.
Verucerfont is a corticotropin-releasing factor receptor 1 (CRF1) antagonist with IC50s of ∼6.1, >1000 and >1000 nM for CRF1, CRF2, and CRF-BP, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Verucerfont
CAS 885220-61-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26N6O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo GSK561679
Información de solubilidad DMSO : 86.7 mg/mL (213.29 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC[C@H](NC1=CC(C)=NC2=C(C3=CC=C(OC)C=C3C)C(C)=NN12)C4=NC(C)=NO4
Peso molecular (g/mol) 406.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.48
Porcentaje de pureza 98.67%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation