Learn More
Honeywell™ Guantes negros NIT C&G1 Vertigo
Descripción
- Guante tejido con poliamida negra
- Revestimiento rugoso de espuma de nitrilo en la palma y en las puntas de los dedos
- El diseño tejido sin costuras es ergonómico, es decir, se adapta mejor a lo natural forma de la mano para una mayor resistencia, más durabilidad y una comodidad y una ventilación superiores
- Gracias a su diseño ergonómico, los guantes se adaptan a la forma natural de la mano para ofrecer un ajuste más cómodo, permitir un uso más prolongado y minimiza la fatiga en las manos
- El hilo reduce la creación de pelusas y lo hace ideal para las aplicaciones más sensibles. Además, se puede lavar fácilmente para que tengan una vida útil más larga
- El revestimiento de espuma de nitrilo proporciona un agarre y una resistencia a la abrasión excelentes
- El color negro hace que el guante sea menos sucio
- El dorso sin revestir proporciona una transpirabilidad superior
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-2003 y EN 388-2016 sobre riesgos mecánicos |
| Descripción | Calibre 13 |
| Coating Material | Poliamida, Nitrilo |
| Color | Negro |
| Tamaño | 7 |
| Longitud (métrico) | 24,5 cm |