Descripción
- Sostiene los tubos verticalmente
- Se ajusta a cualquier mezclador 2 Vortex-Genie y Vortex-Genie Pulse
- Se ha optimizado para la agitación en vórtex a alta velocidad de un pequeño número de tubos
- No es necesario ningún accesor
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de tubos | 50 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Vortex-Genie 2 y Vortex-Genie Pulse |
| N.º de posiciones | 3 |