Learn More
Scientific Industries SI™ Soporte de tubos vertical
Código de producto. 15507375
Change view
Click to view available options
Capacidad de tubos:
15 mL
50 mL
50 ml, 15 ml, microtubos
N.º de posiciones:
12
3
6
Seis tubos de 50 ml, seis tubos de 15 ml, 12 microtubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad de tubos N.º de posiciones unitSize
15507375 15 mL 12 cada uno
15577365 15 mL 6 cada uno
15567365 50 mL 3 cada uno
15597365 50 mL 6 cada uno
11321474 15 mL 12 cada uno
15527375 50 ml, 15 ml, microtubos Seis tubos de 50 ml, seis tubos de 15 ml, 12 microtubos cada uno
6 options
Código de producto. 15507375
Marca: Scientific Industries SI™ 83041241
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No requiere ningún accesorio adicional para su uso. El soporte de tubos vertical Scientific Industries SI™ mantiene microtubos y tubos de 15 a 50 ml en su lugar.
  • Sostiene los tubos verticalmente
  • Se ajusta a cualquier mezclador 2 Vortex-Genie y Vortex-Genie Pulse
  • Se ha optimizado para la agitación en vórtex a alta velocidad de un pequeño número de tubos
  • No es necesario ningún accesorio adicional
Especificaciones
Capacidad de tubos 15 mL
Para utilizar con (equipo) Vortex-Genie 2 y Vortex-Genie Pulse
N.º de posiciones 12