Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cabina de desecadores automáticos de perfil vertical
Descripción
- La construcción de copoliéster Durastar™ bloquea el 99 % de la luz UV y es resistente a coloraciones, agrietamientos y ataques con sustancias químicas
- El ciclo de regeneración de desecante y deshumidificación automática funciona de forma ininterrumpida cada 20 minutos.
- El gel de sílice con indicación de color dentro del módulo de regeneración de desecante permite una confirmación visual rápida del estado del desecante.
- Su puerta grande con un higrómetro digital fácil de ver maximiza el acceso al espacio interior; incluye un diseño de sellado patentado, cierres con pestañas y asas de seguridad para el empleo de un candado o de sellos antimanipulación; se abre de derecha a izquierda.
- Los estantes perforados facilitan la circulación del aire seco.
- Tamaño compacto de 34,1 x 41,4 cm (an. x al.) para ahorrar espacio en el apilamiento de hasta 2 unidades en altura
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente con tapones de cierre azules |
| Modelo de cabina | Desecador automático |
| Material | Copoliéster |
| N.º de estantes | 3 |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Tipo de estante | Perforada |
| Anchura (métrico) | 34,1 cm |
| Altura (métrico) | 51,8 cm |
| Fondo (métrico) | 41,4 cm |
| Tensión | 230 V |