Learn More
Erlab Campana de flujo laminar vertical - Lois 1500
Código de producto. 17801554 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cabina de flujo de aire laminar vertical
Código de producto. Tipo de producto
17801554 Cabina de flujo de aire laminar vertical
1 options
Código de producto. 17801554 Proveedor Erlab N.º de proveedor NORLYS19811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9055.00€
    8430.00€ / paquete de 1
    Ahorro 625.00€
    6% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El rendimiento se combina con la versatilidad: ofrece protección de área amplia, ISO Filtración de clase 5 y diseño ergonómico para flujos de trabajo de laboratorio exigentes.
  • Campana de flujo laminar vertical Loïs
  • Modelo: 1500
  • Protección proporcionada: ISO Clase 5, según la norma NF EN ISO 14644 ; Filtros HEPA H14 - 99,995% MPPS (norma EN 1822-1:2019)
  • Dimensiones: 1635 x 710 x 995 mm
  • Caudal de aire: 1540 m3/h
  • Voltaje/Frecuencia: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Consumo de energía: 650 W
  • Pantalla táctil
  • Laterales y paneles frontales: Transparente P mmA
  • Superficie de trabajo: acero inoxidable 304 L cepillado
  • Base ajustable, con o sin ruedas
  • Anemómetro
  • Descontaminación UV
  • Tomas de corriente eléctricas: 3 tomas de corriente eléctricas con tapa protectora
  • Gas, grifo de vacío
  • Cualificación estándar en la instalación
  • Calificación IQ/OQ en la instalación
Especificaciones
Tipo de producto Cabina de flujo de aire laminar vertical
Recubrimiento Epoxi
Tipo de filtro HEPA
Tipo de iluminación LED
Material Metal recubierto de epoxi