Learn More
Erlab Campana de flujo laminar vertical - Lois 1200
Código de producto. 18759159 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cabina de flujo de aire laminar vertical
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
18759159 Cabina de flujo de aire laminar vertical cada uno
1 options
Código de producto. 18759159 Proveedor Erlab N.º de proveedor NORLYS19807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7285.00€
    6774.00€ / paquete de 1
    Ahorro 511.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Entrega ISO Protección de clase 5, potente filtración HEPA H14 y control de pantalla táctil intuitivo para una precisión y comodidad inigualables.
  • Campana de flujo laminar vertical Loïs
  • Modelo: 1200
  • Protección proporcionada: ISO Clase 5, según la norma NF EN ISO 14644 ; Filtros HEPA H14 - 99,995% MPPS (norma EN 1822-1:2019)
  • Dimensiones: 1330 x 710 x 995 mm
  • Caudal de aire: 1250 m3/h
  • Voltaje/Frecuencia: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Consumo de energía: 500 W
  • Pantalla táctil
  • Laterales y paneles frontales: Transparente P mmA
  • Superficie de trabajo: acero inoxidable 304 L cepillado
  • Base ajustable, con o sin ruedas
  • Anemómetro
  • Descontaminación UV
  • Tomas de corriente eléctricas: 3 tomas de corriente eléctricas con tapa protectora
  • Gas, grifo de vacío
  • Cualificación estándar en la instalación
  • Calificación IQ/OQ en la instalación
Especificaciones
Tipo de producto Cabina de flujo de aire laminar vertical
Recubrimiento Epoxi
Tipo de filtro HEPA
Tipo de iluminación LED
Material Acero inoxidable