Learn More
Nabertherm™ Horno de tubo vertical de alta temperatura
Código de producto. 15561022 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de controlador:
P470
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de controlador Tamaño de la unidad
15561022 P470 cada uno
1 options
Código de producto. 15561022 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor 001484730
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Hornos de tubo vertical de alta temperatura. Los materiales de aislamiento de alta calidad hechos de placas de fibra formadas al vacío permiten un funcionamiento con ahorro de energía y un tiempo de calentamiento rápido debido al bajo almacenamiento de calor y la conductividad térmica. Diferentes sistemas de suministro de gas disponibles.
  • TMAX: 1600 °C
  • Uso: vertical
  • Dimensiones exteriores: 580 x 650 x 660 mm
  • Diámetro máximo del tubo exterior: 80 mm
  • Longitud calentada: 300 mm
  • Longitud de temperatura constante de +/- 5K: 80 mm
  • Longitud del tubo: 530 mm
  • Carga conectada: 10,3 kW
  • Conexión eléctrica 3-fase
  • Peso: 90 kg
Especificaciones
Tipo de controlador P470
Zona calentada 300 mm
Temperatura (métrico) 1600 °C
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 580 x 650 x 660 mm
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 80 mm