Learn More
Fisherbrand™ Sistema de electroblotting Verti-Gel Maxi Dual
Código de producto. 15126644
Cambiar vista
Click to view available options
El dispositivo tiene:
48 muestras por gel
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. El dispositivo tiene Tamaño de la unidad
15126644 48 muestras por gel cada uno
1 options
Código de producto. 15126644 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor FVS20CBS
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Fundición fácil de usar compatible con placas de 200 x 200 mm.
  • Diseño moldeado por inyección
  • Duradero y a prueba de fugas
  • Rápida configuración y refrigeración
Especificaciones
El dispositivo tiene 48 muestras por gel
Para utilizar con (equipo) Placas de 200 x 200 mm
Tipo Sistema de electroblotting Maxi Dual
Volumen del tampón (métrico) De 640 a 5300 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 300 x 180 x 270 mm