Learn More
JP Selecta™ Autoclave vertical de sobremesa
Código de producto. 12138670
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12138670 12 L cada uno
1 options
Código de producto. 12138670 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 4001756
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5045.00€
    3608.39€ / paquete de 1
    Ahorro 1436.61€
    28% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Cuenta con sistemas controlados por microprocesador.
  • Mueble y encimera de acero inoxidable AISI 304
  • Sistema de control del calentador de larga duración
  • Baja corrosión
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Purgado atmosférico automático
  • Dispositivo de seguridad para evitar la apertura de la tapa
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) 38 cm
Capacidad (métrico) 12 L
Para utilizar con (aplicación) Esterilización de productos
Altura exterior (métrico) 46 cm
Modelo Med 12
Tipo de producto Autoclave de sobremesa
Temperatura (métrico) De 121 °C a 134 °C
Presión de funcionamiento De 1 a 2 bar