Learn More
Verteporfina, TRC
Código de producto. 30453813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453813 10 mg -
30450101 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30453813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV12880010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129497-78-5
Fórmula molecular C41H42N4O8
Peso molecular (g/mol) 1437.5884
Sinónimo 23H,25H-Benzo[b]porphine-9,13-dipropanoic acid, 18-ethenyl-4,4a-dihydro-3,4-bis(methoxycarbonyl)-4a,8,14,19-tetramethyl-, monomethyl ester, trans-, BPD-MA, CL 318952, Verteporfin, Visudyne, (4R,4aS)-rel-18-Ethenyl-4,4a-dihydro-3,4-bis(methoxycarbonyl)-4a,8,14,19-tetramethyl-24H,26H-benzo[b]porphine-9,13-dipropanoic acid monomethyl ester
Nombre IUPAC 3-[rac-(23R,24S)-22,23-bis(metoxicarbonil)-5-(3-metoxi-3-oxo-propilo)-4,10,15,24-tetrametil-14-vinilo-25,26,27,28-tetrazahexaciclo[16.6.1.13,6.18,11.113,16.019,24]octacosa-1,3(28),4,6,8,10,12,14,16(26),17,19,21-dodecaen-9-il]ácido propanoico
SMILES COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(CCC(=O)O)c5C)c(C=C)c4C)C6=CC=C([C@H](C(=O)OC)[C@]36C)C(=O)OC.COC(=O)CCc7c(C)c8cc9nc(cc%10[nH]c(cc%11nc(cc7[nH]8)c(CCC(=O)O)c%11C)[C@@]%12(C)[C@@H](C(=O)OC)C(=CC=C%10%12)C(=O)OC)c(C)c9C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Verteporfin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C41H42N4O8/c1-9-23-20(2)29-17-34-27-13-10-26(39(49)52-7)38(40(50)53-8)41(27,5)35(45-34)19-30-22(4)24(11-14-36(46)47)32(44-30)18-33-25(12-15-37(48)51-6)21(3)28(43-33)16-31(23)42-29;1-9-23-20(2)29-17-34-27-13-10-26(39(49)52-7)38(40(50)53-8)41(27,5)35(45-34)19-30-22(4)25(12-15-37(48)51-6)33(44-30)18-32-24(11-14-36(46)47)21(3)28(43-32)16-31(23)42-29/h2*9-10,13,16-19,38,43,45H,1,11-12,14-15H2,2-8H3,(H,46,47)/b31-16-,32-18-,34-17-,35-19-;31-16-,33-18-,34-17-,35-19-/t2*38-,41+/m11/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1436.6005