Learn More
STEMCELL Technologies Verteporfin
Código de producto. 17159981
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
Código de producto. 17159981
Marca: STEMCELL Technologies 1000261
YAP1 inhibitor
  • Verteporfin is a benzoporphyrin derivative that inhibits autophagosome formation by directly targeting and modifying p62, a scaffold protein that targets polyubiquitinated proteins for degradation (Donohue et al.) Verteporfin also disrupts YAP-TEAD interactions by enhancing trypsin cleavage of YAP (EC50 = 100 nM; Brodowska et al.; Liu-Chittenden et al.)
  • Inhibits the growth, proliferation, and viability of human retinoblastoma cells (Brodowska et al.)
  • Inhibits self-renewal in cancer stem cells with high YAP1 and ALDH1 levels (Song et al.)
Especificaciones
CAS 129497-78-5
Sinónimo BPD-MA; CL 318,952
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C41H42N4O8
Pureza ≥95%
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.