Learn More
Kits RT-qPCR de detección basada en SYBR Green Verso™ de 1 paso
Código de producto. 11872143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
400 reacciones de 25 µl
Tamaño de la unidad:
400 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11872143 400 reacciones de 25 µl 400 reacciones
1 options
Código de producto. 11872143 Proveedor Thermo Scientific ABgene N.º de proveedor AB4106C
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Los kits de RT-qPCR de 1 paso de Thermo Scientific™ Verso™ se han desarrollado especialmente para cuantificar el ARN en un práctico ensayo en un solo paso.
Cuantifique el ARN en un práctico ensayo en un solo paso con los kits de RT-qPCR de detección basada en SYBR Green de 1 paso de Thermo Scientific™ Verso™.
Los kits Verso de 1 paso están diseñados para un tiempo de intervención mínimo y resultados más rápidos. Los componentes de reacción de RT y QPCR están juntos en un solo tubo, reduciendo los tiempos de protocolo y minimizando el número de pasos de pipeteo. El sistema de tampón de los kits Verso de 1 paso QRT-PCR se ha optimizado específicamente para trabajar en una amplia gama de plantillas de ARN tanto para transcripción como amplificación. Se han utilizado potenciadores y aditivos especiales para generar una mezcla de reacción que permite tanto la transcriptasa inversa como la polimerasa de ADN para funcionar de forma óptima.
  • Tampón optimizado: los kits Verso RT-qPCR se basan en un equilibrado tampón para maximizar el rendimiento de la transcriptasa inversa y enzimas de polimerasa de ADN
  • Mezcla fácil de ver: el kit Verso RT-qPCR contiene un colorante azul inerte para una visualización sencilla de las muestras durante la preparación de la reacción
  • Rango dinámico superior: el kit permite la detección de 10 pg a 1 GLC de ARN total o 1 pg a 10 ng mRNA, lo que permite la detección y cuantificación precisas del ARN objetivo en un amplio rango de plantillas y garantiza que los aumentos en la concentración de ARN objetivo dan lugar a los correspondientes aumentos en la señal de qPCR
  • Especificidad máxima: la polimerasa de ADN Thermo-Start™ Taq químicamente modificada permanece completamente inactiva durante la fase de transcripción inversa; la enzima se activa por completo al inicio de la reacción de qPCR mediante un paso de calentamiento a 95 °C.
  • Amplio rango de plantillas: el kit de RT-qPCR Verso de 1 paso puede detectar de 10 pg a 1 μg de ARN total o de 1 pg a 10 ng de ARNm
  • Fácilmente adaptado para la automatización: el protocolo simple de 1 paso es compatible con sistemas robóticos y reduce el tiempo de intervención
  • Único RT Ernhancer: los kits RT-qPCR Verso contienen RT Ernhancer, una enzima única que degrada todo ADN genómico contaminante durante el paso RT y elimina la necesidad de un tratamiento con DNasa I del ARN extraído, ahorrando tiempo y esfuerzo
  • Específico del instrumento: mezclas de qPCR optimizadas individualmente y diseñadas para todos los principales instrumentos de qPCR/PCR en tiempo real
  • Resultados reproducibles: todas las mezclas se someten a pruebas exhaustivas de control de calidad para garantizar la consistencia entre lotes
Incluye:
Mezcla de enzimas Verso (inhibidor de ARNasa, RT Enhancer, polimerasa de ADN Thermo-Start™ Taq‡, dNTP de alto rendimiento, SYBR Green I, colorante de referencia pasivo ROX™ (solo en mezclas ROX), fluoresceína (solo en mezcla de fluoresceína)); vial independiente de MgCl2 para optimización adicional de MgCl2; vial ROX independiente (solo en kits indicados)
Compatible con:
Estas mezclas de azul son ideales para su uso con placas y tubos de reacción blancos. Se observa un aumento en la eficacia de la detección cuando se utilizan plásticos PCR blancos de ABgene para qPCR. Mientras que los plásticos blancos ofrecen resultados de qPCR superiores, pueden hacer que los reactivos incoloros tradicionales sean difíciles de ver. Con Verso, un simple vistazo asegura que se ha añadido la cantidad correcta de mezcla maestra.
Compruebe la compatibilidad del ciclador de qPCR con nuestra guía de selección de reactivos para qPCR.
Recomendada para:
Ideal para una amplia gama de aplicaciones que incluyen análisis de expresión génica, validación de reducción de ARNip, detección de miARN, validación de micromatrices, detección de patógenos e investigación de enfermedades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Verso Enzyme Mix (inhibidor de la ARNasa, potenciador de RT, Thermo-Start™ Taq ADN polimerasa‡, dNTPS de alto rendimiento, SYBR Verde yo, ROX™ colorante de referencia pasivo (solo en ROX mezclas), fluoresceína (solo en mezcla de fluoresceína)); Vial separado de MgCl2 para una mayor optimización de MgCl2; Separado ROX vial (sólo en kits indicados). Conservar a -20 °C. Evitar los ciclos de congelación/descongelación. Proteger de la luz
Descripción Con ROX bajo
Tipo de producto Kit de QRT-PCR de 1 paso con SYBR Green y ROX bajo
Cantidad 400 reacciones de 25 µl
Suficiente para 400 muestras
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica, Validación de ARNip, Análisis de miARN, Análisis de micromatrices, Detección de patógenos, Investigación de enfermedades genéticas
La adquisición de este producto incluye una garantía de inmunidad bajo las patentes especificadas en el prospecto del producto para el empleo únicamente de la cantidad adquirida para la investigación interna del comprador. No se contempla de forma expresa ningún otro derecho de patente por implicación ni por impedimento. Para obtener más información sobre licencias de compra, póngase en contacto con el director de licencias, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404 (EE. UU).