Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Mix, ROX
Código de producto. 11852133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 reacción de 25 μl
400 reacción de 25 μl
Tamaño de la unidad:
200 reacciones
400 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11852133 200 reacción de 25 μl 200 reacciones
11872133 400 reacción de 25 μl 400 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11852133 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB4101A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    956.00€
    487.56€ / 200 reacciones
    Ahorro 468.44€
    49% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
La enzima Verso RT proporciona una alta capacidad de procesamiento y se puede utilizar a temperaturas de hasta 57 °C, proporcionando una transcripción eficaz a través de estructuras secundarias de ARN difíciles.
Thermo Scientific Verso 1-step RT-qPCR ROX Mix Kit for probe chemistry offers a quick and simple way to detect mRNA.
An optional RT Enhancer is also provided and can be used during the RT step to remove any DNA contamination, eliminating the need for DNase I treatment. All Verso 1-step RT-qPCR kits incorporate an inert dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, making verification of master mix dispensing quick, easy, and foolproof.
In a 1-step approach to RT-qPCR, both the RT step and qPCR steps are performed in a single tube (1-step RT-qPCR). Adopting a 1-step approach is ideal when no cDNA storage is necessary for subsequent experiments. The approach minimizes the risk of contamination and improves reproducibility by reducing sample handling.
  • Elimine la necesidad de tratamientos con ADNasa: RT Enhancer (opcional) previene el arrastre del ADNg
  • Pasos de RT y qPCR realizados en un solo tubo: comodidad y reducción del riesgo de contaminación
  • Uso de la reacción RT completa como plantilla para qPCR: sensibilidad mejorada
  • La enzima Verso RT es muy sensible con un amplio rango dinámico: detección precisa de ARN de 1 pg a 1 μg.
  • La enzima Verso RT tiene un amplio intervalo de temperaturas de trabajo (de 42 °C a 57 °C): éxito mejorado con las plantillas enriquecidas en GC y otras plantillas difíciles
  • Contiene un colorante azul inerte para facilitar el pipeteo durante la configuración de la reacción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 1 x 50 μl de mezcla de enzimas Verso
• 1 x 250 μl de potenciador de RT
• 2 x 1,25 ml de mezcla de qPCR de 1 paso 2X ROX
Suficiente para reacciones de 200 x 25 μl.
Almacenar a -20°C
Método de detección Sonda de cebado
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR RT-qPCR de 1 paso
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema StepOnePlus™, sistema StepOne™
Línea de productos Verso
Tipo de producto Kit QRT-PCR de 1 paso con ROX
Cantidad 200 reacción de 25 μl
Suficiente para 200 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica, Detección de patógenos
N.º de reacciones 200 reacciones
Tipo de muestra ARN