Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Kit, SYBR Green, low ROX
Código de producto. 11862143
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
200 reacciones
Tamaño de la unidad:
200 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
11862143 200 reacciones 200 reacciones
1 options
Código de producto. 11862143 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB4106A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
La enzima Verso RT proporciona una alta capacidad de procesamiento y se puede utilizar a temperaturas de hasta 57 °C, proporcionando una transcripción eficaz a través de estructuras secundarias de ARN difíciles.
The Thermo Scientific Verso 1-step RT-qPCR Low ROX Kit for SYBR Green chemistry offers a quick and simple way to detect mRNA.
An optional RT Enhancer is also provided and can be used during the RT step to remove any DNA contamination, eliminating the need for DNase I treatment. All Verso 1-step RT-qPCR kits incorporate an inert dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, making verification of master mix dispensing quick, easy, and foolproof.
In a 1-step approach to RT-qPCR, both the RT step and qPCR steps are performed in a single tube (1-step RT-qPCR). Adopting a 1-step approach is ideal for primer sequence optimization and collecting comparative data in experiments that do not require subsequent cDNA storage. The approach minimizes the risk of contamination, and improvements in reproducibility may be observed as a result of reduced sample handling.
Verso One-Step RT-qPCR Kits for SYBR Green chemistry are compatible with all major real-time thermal cyclers.
  • Elimine la necesidad de tratamientos con ADNasa: RT Enhancer (opcional) previene el arrastre del ADNg
  • Pasos de RT y qPCR realizados en un solo tubo: comodidad y reducción del riesgo de contaminación
  • Uso de la reacción RT completa como plantilla para qPCR: sensibilidad mejorada
  • La enzima Verso RT es muy sensible con un amplio rango dinámico: detección precisa de ARN de 1 pg a 1 μg.
  • La enzima Verso RT tiene un amplio intervalo de temperaturas de trabajo (de 42 °C a 57 °C): éxito mejorado con las plantillas enriquecidas en GC y otras plantillas difíciles
  • Contiene un colorante azul inerte para facilitar el pipeteo durante la configuración de la reacción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 1 x 50 μl de mezcla de enzimas de Verso
• 1 x 250 μl de potenciador de RT
• 2 x 1,25 ml de mezcla de qPCR SYBR bajo 2X de 1 paso
• 1 x 100 µl 1M MgCl2.
Suficiente para reacciones de 200 x 25 μl.
Almacenar a -20°C
Método de detección SYBR
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR RT-qPCR de 1 paso
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500, QuantStudio™, Sistema ViiA™ 7, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P
Línea de productos Verso
Tipo de producto Mezcla para qPCR
Cantidad 200 reactions
Suficiente para 200 reacciones
N.º de reacciones 200 reacciones
Tipo de muestra ARN