Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-Step RT-PCR Kit ReddyMix, with ThermoPrime Taq
Description
- Los pasos de transcripción inversa y amplificación se llevan a cabo en un único tubo de reacción que proporciona un análisis cómodo y rápido
- Alta sensibilidad con un amplio rango dinámico: puede detectar con precisión la entrada de ARN de 1 pg a 1 μg.
- La enzima RT de alta afinidad se transcribe eficazmente a través de secuencias de ARN difíciles
- El tampón optimizado de 1 paso maximiza el rendimiento de los pasos de RT y PCR
- Amplio intervalo de temperaturas de trabajo (de 42 °C a 57 °C) para garantizar el éxito con los moldes enriquecidos con GC y otras moldes difíciles
- El potenciador RT incluido previene la contaminación cruzada de ADN genómico, con lo que se elimina la necesidad de un tratamiento separado con ADNasa I.
- Inhibidor de ARNasa incluido en la mezcla de enzimas de RT
Opciones de formato:
Mezcla maestra para RT-PCR de un paso con ThermoPrime Taq
- Contiene ADN polimerasa ThermoPrime Taq para la detección de alta sensibilidad y el análisis de ARN
Mezcla maestra ReddyMix para RT-PCR de un paso con ThermoPrime Taq
- Contiene ADN polimerasa ThermoPrime Taq para la detección de alta sensibilidad y el análisis de ARN
- Mezcla maestra Extensor ReddyMix contiene un tinte de seguimiento rojo inerte y. precipitante de carga de gel
- La mezcla de reacción se puede cargar directamente en geles de agarosa después de la PCR, sin la adición de colorante de carga
- El colorante rojo permite una visualización sencilla de las muestras durante la configuración de la reacción
Mezcla maestra RT-PCR de un paso con Thermo-Start Taq (inicio en caliente)
- Contiene ADN polimerasa Thermo-Start Taq para la activación de PCR de inicio en caliente con la finalidad de ofrecer la máxima sensibilidad y especificidad
- Es segura para la configuración de la reacción a temperatura ambiente
- Thermo-Start Taq permanece completamente inactiva hasta que se enciende mediante un paso de incubación a alta temperatura al inicio de la reacción de la PCR
- La tecnología de arranque en caliente evita la amplificación no específica durante la configuración de la reacción y el paso de RT, eliminando los borrones y las bandas no objetivo
Kit de control de ARN Verso
- Diseñado para su uso como control positivo para controlar el rendimiento de todos los componentes de RT-PCR
- El kit incluye un ARN de 3,6 kb sintetizado de acuerdo con la secuencia derivada de bacteriófagos MS2 y cebadores diseñados para generar un producto de 522 bp
Compatibles con:
Kits de síntesis de ADNc Verso
Recomendada para:
RT-PCR de un paso
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Incluye: • Mezcla de enzimas Verso (incluye inhibidor de la ARNasa) • 2 mezclas maestras (ThermoPrime Taq, polimerasa de ADN, tampón RT, dNTP, MgCl2 en formulación ReddyMix) • RT Enhancer Almacenar a -20 °C. |
| Método de detección | Gel Electrophoresis |
| Formato | Kit |
| Método de PCR | RT-PCR 1-Step |
| Polimerasa | ADN polimerasa ThermoPrime Taq |
| Técnica | Transcripción reversa |
| Temperatura óptima de reacción | 42°C to 57°C |
| Cantidad | 400 reacciones de 25 μl |
| Transcriptasa inversa | Verso |
| Actividad de la ribonucleasa H | Sí |
| Show More |