Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de silicona y caucho
- Saint Gobain Life Sciences Tubos de silicona Versilic™
Saint Gobain Life Sciences Tubos de silicona Versilic™
Código de producto. 10627555
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
3mm
3 mm
4 mm
4 mm
5mm
6mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,12 in, 3 mm
0,2 in, 5 mm
0,24 in, 6 mm
0,24 in, 6 mm
0.31 in., 8mm
0.31 in., 8 mm
0,35 in, 9 mm
0.35 in., 9 mm
0,39 in, 10 mm
0,39 in, 10 mm
0,43 in, 11 mm
0,47 in, 12mm
0,47 in, 12 mm
0,51 in, 13 mm
0,55 in, 14mm
0,55 in, 14 mm
0,63 in, 16mm
0,63 in, 16 mm
0,67 in, 17 mm
0,71 in, 18mm
0,83 in, 21 mm
0,94 in, 24 mm
1,06 in, 27 mm
Grosor (métrico):
1 mm
1,5 mm
1.5mm
2 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
2.5 mm
3 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
24 mm
27 mm
Longitud global (métrico):
10 m
10 m
25 m
50 m
Tamaño de la unidad:
10 M
10 metros
25 M
25 metros
50 M
50 metros
31 product options available for selection
| Código de producto. | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (métrico) | Longitud global (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10627555 | 1 mm | 0,12 in, 3 mm | 3 mm | 50 m | 50 metros |
| 10213061 | 10 mm | 0,55 in, 14 mm | 14 mm | 25 m | 25 metros |
| 10498322 | 10 mm | 0,63 in, 16mm | 3 mm | 10 m | 10 metros |
| 11739138 | 10 mm | 0,55 in, 14mm | 2 mm | 10 m | 10 metros |
| 11751726 | 10 mm | 0,63 in, 16 mm | 3 mm | 25 m | 25 metros |
| 10799151 | 10 mm | 0,71 in, 18mm | 4 mm | 10 m | 10 metros |
| 10083004 | 12 mm | 0,67 in, 17 mm | 2,5 mm | 25 m | 25 M |
| 11761726 | 15 mm | 0,83 in, 21 mm | 3 mm | 25 m | 25 metros |
| 13253539 | 18 mm | 0,94 in, 24 mm | 24 mm | 10 m | 10 metros |
| 11781706 | 4 mm | 0,39 in, 10 mm | 3 mm | 25 m | 25 metros |
| 11751706 | 3 mm | 0,2 in, 5 mm | 5 mm | 50 m | 50 metros |
| 10491325 | 20 mm | 1,06 in, 27 mm | 27 mm | 10 m | 10 metros |
| 11711696 | 3mm | 0,24 in, 6 mm | 1.5mm | 10 m | 10 metros |
| 11721696 | 4 mm | 0,24 in, 6 mm | 1 mm | 10 m | 10 metros |
| 11701706 | 5mm | 0.31 in., 8mm | 1.5mm | 10 m | 10 M |
| 11737283 | 6mm | 0,39 in, 10 mm | 2 mm | 10 m | 10 M |
| 11727283 | 5mm | 0,39 in, 10 mm | 2.5 mm | 10 m | 10 metros |
| 11711716 | 6 mm | 0,47 in, 12 mm | 12 mm | 25 m | 25 M |
| 11711706 | 6mm | 0,47 in, 12mm | 3 mm | 10 m | 10 metros |
| 10101111 | 6mm | 0.35 in., 9 mm | 1.5mm | 10 m | 10 metros |
| 11781786 | 6 mm | 0,35 in, 9 mm | 9 mm | 25 m | 25 M |
| 11770105 | 7 mm | 0,47 in, 12 mm | 2,5 mm | 25 m | 25 metros |
| 10509511 | 7 mm | 0,39 in, 10 mm | 1.5mm | 10 m | 10 metros |
| 11747283 | 7 mm | 0,47 in, 12mm | 2,5 mm | 10 m | 10 metros |
| 11731716 | 8 mm | 0,43 in, 11 mm | 1,5 mm | 25 m | 25 metros |
| 11721716 | 7 mm | 0,51 in, 13 mm | 13 mm | 10 m | 25 metros |
| 10397854 | 8 mm | 0,55 in, 14 mm | 14 mm | 10 m | 25 M |
| 11731706 | 8 mm | 0,55 in, 14mm | 3 mm | 10 m | 10 metros |
| 11760105 | 4 mm | 0.31 in., 8 mm | 2 mm | 25 m | 10 M |
| 11717283 | 4 mm | 0.31 in., 8 mm | 2 mm | 25 m | 10 metros |
| 11771706 | 4 mm | 0,24 in, 6 mm | 6 mm | 10 m | 50 M |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
10627555
Proveedor
Saint Gobain Life Sciences
N.º de proveedor
760070
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cumplen con los requisitos de la Farmacopea Europea para elastómeros de silicona para tapones y tubos, con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Europea (USP) y la ISO 10993 sobre biocompatibilidad (toxicidad sistémica, irritación, sensibilización, citotoxicidad, hemocompatibilidad y prueba de Ames)
- Cumple con lo estipulado en las listas positivas de la FDA y BfR, así como con las pruebas de uso alimentario de acuerdo con las directivas de la CE
- Este tubo con certificación CE es un dispositivo médico no invasivo
- Se puede utilizar para contacto durante hasta 29 días
- Silicona curada al peróxido
- Neutralidad biológica
- FDA/BfR
- Farmacopeas estadounidense y europea
- Resistencia a temperatura de –50 a + 200 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA (21CFR parte 177-2600), CEE/EEG/CEE (Directivas 85/572, 97/48, 2002/72) |
| Diámetro interior (imperial) | 0,04 in |
| Diámetro interior (métrico) | 1 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,12 in, 3 mm |
| Longitud global (imperial) | 164 ft. |
| Longitud global (métrico) | 50 m |
| Grosor (imperial) | 0,12 in |
| Grosor (métrico) | 3 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones médicas y biofarmacéuticas |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -58 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Color | Translúcido/transparente |
| Flexibility | Los tubos |
| Max. Operating Temperature (English) | 392 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 200 °C |
| Tipo de producto | Tubos de silicona curada con peróxido |
| Mostrar más Mostrar menos |