Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Tapones de silicona
Código de producto. 10491525
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
8 mm
10.5 mm
12,5 mm
14 mm
20mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 50
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom unitSize
10491525 20mm paquete de 500
10459994 10.5 mm paquete de 50
11774568 12,5 mm paquete de 50
10469994 14 mm paquete de 20
11764568 8 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10491525 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 263013
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Versilic™ Tapones para biología, microbiología y hematología.
  • No tóxico y química y biológicamente neutro.
  • Muy recomendable para todo trabajo de cultivo de tejidos.
  • Adecuado para temperaturas entre -94 °F y +482 °F (-70 °C y +250 °C).
  • Inodoro y sin sabor.
  • No adherente y resistente al envejecimiento.
  • Ideal en biología, microbiología y hematología, así como en ciencia de los alimentos, aparatos técnicos, médicos y hospitalarios.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Altura (métrico) 20 mm
Cantidad 500/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) -70 °C y +250 °C
Diameter (Metric) Bottom 20mm
Diámetro del área superior (métrico) 12mm
Material Silicona
Tipo de producto Tapón de silicona