Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Tapas de sellado
Descripción
- Para tubos de ensayo.
- Fácil instalación.
- Buena inercia química.
- Esterilizable.
- Temperaturas entre -76 °F y +428 °F (-60 °C y +220 °C).
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 18 mm |
| Tipo de producto | Versilic Tapa |
| Color | Transparente |
| Cantidad | 50 Pk. |
| Grosor | 50/paq. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -60°C a +220°C |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo de ensayo |