Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Tapas de sellado
Descripción
- Para tubos de ensayo.
- Fácil instalación.
- Buena inercia química.
- Esterilizable.
- Temperaturas entre -76 °F y +428 °F (-60 °C y +220 °C).
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 14 mm |
| Tipo de producto | Versilic Tapa |
| Material | Plástico |
| Cantidad | Paquete de 100 |
| Esterilidad | No estéril |