Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Tapas de silicona
Descripción
- Tapones de silicona no tóxicos y biológicamente neutros para el cierre de matraces y tubos
- Insípidos, inodoros, no adherentes y resistentes al envejecimiento
- No tóxicos, biológicamente neutros
- Con aprobación de FDA/BGA
- Para tubos de ensayo
- Fácil instalación.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Contacto con alimentos que cumple con la FDA, BFR |
| Altura (métrico) | 19 mm |
| Cantidad | 500/paq. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -70 a +250 °C |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diameter (Metric) Bottom | 10mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 20mm |
| Material | Silicona |
| Tipo de producto | Tapón de silicona |