Learn More
Thermo Scientific™ VersiCap Mat, 96-well, ultra clear cap strips
Código de producto. 15275146
Cambiar vista
Click to view available options
N.º por caja:
25
100
Tamaño de la unidad:
1 paquete
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º por caja unitSize
15275146 25 1 paquete
15285146 100 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15275146 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB1820
Ofertas por tiempo limitado en productos esenciales seleccionados de biología molecular
Usar código promocional 27945
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alfombrillas flexibles de tiras de tapones abovedados y planos para PCR o tiras de tapones ultratransparentes para aplicaciones de qPCR para su uso con placas de PCR de 96 pocillos y tubos en tiras Thermo Scientific.
Las alfombrillas Thermo Scientific VersiCap son únicas con cada tira de 8 tapones enlazada entre sí para formar el familiar formato ANSI de 12 × 8 o de 96 pocillos. Los pequeños puntos de corte entre las tiras permiten separar una sola tira o tantas como sean necesarias para el experimento individual.
Las alfombrillas Thermo Scientific VersiCap son únicas con cada tira de 8 tapones enlazada entre sí para formar el familiar formato ANSI de 12 × 8 o de 96 pocillos. Los pequeños puntos de corte entre las tiras permiten separar una sola tira o tantas como sean necesarias para el experimento individual.
Características destacadas
  • Se pueden aplicar varias tiras de tapones al mismo tiempo al sellar placas qPCR, reduciendo el tiempo de preparación
  • Elimine la necesidad de cortar los cierres adhesivos
  • Aptas para su uso con todas las placas de PCR de Thermo Scientific de 96 pocillos, así como con tubos en tiras estándar y de perfil bajo
Aplicaciones
  • PCR.
  • qPCR/PCR en tiempo real.
Resistencia a la esterilización en autoclave: Probada con éxito
Resistencia a DMSO (100 %): probada con éxito
Resistencia al etanol: probada con éxito
Resistencia a la irradiación gamma: probada con éxito
Peligrosas: no
Resistencia al isopropanol: probada con éxito
Almacenamiento a largo plazo: probado con éxito
PCR (incluido baño de agua): probada con éxito
Rasgables: probado con éxito
Perforables: no se recomienda
qPCR: tapones ultratransparentes: probados con éxito
Tapones abovedados o planos: no se recomiendan
Resellables: probado con éxito
Escala de temperatura de sellado: de −20 °C a +120 °C
Vida útil: 60 meses
Condiciones de envío: temperatura ambiente
Condición de almacenamiento: temperatura ambiente
Resistencia a la radiación UV: probada con éxito
  • PCR.
  • qPCR/PCR en tiempo real.
Certifications
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
N.º por caja 25
Cantidad 25 mats
Formato Tiras de 8 tapas ópticas
Tipo de producto Tira de tapones de placa de PCR
Línea de productos VersiPlate
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa Sí
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +120 °C
Plate Compatibility Placa de 96 pocillos