Descripción
Versene es una solución de ácido etildiaminotetraacético (EDTA) para el uso como reactivo suave de disasociación de células no enzimáticas. La solución Versene Gibco ™ (0,48 mM) se formula como 0,2 g de EDTA(Na4) por litro de solución, salina tamponada con fosfato (PBS).
Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sistema de calidad y fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
La solución Versene Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución Versene Gibco™ idéntica fabricada en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (15040-066). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sistema de calidad y fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
La solución Versene Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución Versene Gibco™ idéntica fabricada en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (15040-066). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
| Descripción | Solución Versene, 100 ml, líquida, dilución de 1:5000, queladores EDTA, sin rojo fenol, contiene 0,2 g de EDTA(Na4) por litro de salina tamponada con fosfato (PBS), soluble en agua, normas de la FDA e ISO 13485, utilizadas para el cultivo celular de mamíf |
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Reactivo para disociación de cultivo celular |
| Con aditivos | EDTA |
| Sin aditivos | Sin rojo fenol |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
| Cantidad | 100 mL |
| Vedi altri risultati |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?