Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo blanco VersaTouch™ de un solo uso serie 92-205
Código de producto. 12697051 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12697051 10 paquete de 100
12667051 7 paquete de 100
12677051 8 paquete de 100
12687051 9 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12697051 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 92205100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.20€
    18.86€ / paquete de 100
    Ahorro 10.34€
    35% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Procesos de fabricación mejorados para un uso más prolongado, mayor resistencia a desgarros y mejor agarre en condiciones secas, húmedas y grasientas. Guante más fino con mayor flexibilidad en la punta de los dedos y comodidad general mejorada.
  • Guantes de un solo uso
  • Procesos de fabricación mejorados para un uso más prolongado, mayor resistencia a desgarros y mejor agarre en condiciones secas, húmedas y grasientas
  • Guante más delgado con mayor flexibilidad en la punta de los dedos y comodidad general mejorada
  • Las puntas de dedos texturizadas proporcionan una buena comodidad y sensibilidad para una manipulación precisa y delicada
  • Sin látex: no hay riesgo de alergias de tipo 1
  • Uso aprobado para aplicaciones de contacto con alimentos
  • Ideales para la manipulación de todos los alimentos grasos
Aplicaciones:
  • Comidas preparadas
  • Procesamiento de frutas y verduras
  • Procesamiento de productos lácteos
  • Distribución de alimentos
  • Servicio de cáterin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño 10
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 2,9 mil
Grosor (métrico) 0,07 mm
Modelo 9220510
Serie 92-205