Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de nitrilo azul claro proFood™ serie 92-481
Código de producto. p-8005392 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12647071 9 paquete de 100
12637071 8 paquete de 100
12627071 7 paquete de 100
12657071 10 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12647071 Proveedor Ansell Edmont™ N.º de proveedor 92481090
Fabricados con un innovador compuesto de nitrilo que posee buenas propiedades químicas y mecánicas, comodidad y destreza.
  • Acabado texturizado en los dedos
  • Mejorar agarre
  • No contienen caucho natural
  • Aptos para el contacto con todos los alimentos grasos
  • Resistencia excelente a grasas animales en comparación con el caucho natural o PVC
  • Sin polvo
  • Sin riesgo de contaminación de alimentos con almidón de maíz, que se utiliza para guantes con polvo
Aplicaciones:
  • Todas las fases finales de procesamiento de carne o pescado
  • Salas con ambiente controlado
  • Comidas preparadas
  • Procesamiento de productos lácteos
  • Servicio de cáterin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA III EN 374
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño 9
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0.12 mm
Para utilizar con (aplicación) Para todas las fases finales del procesamiento de carne o pescado, salas de ambiente controlado, hostelería, procesamiento de productos lácteos
Cantidad 100 par
Resistente a Mecánica y química
Serie 92-481