Learn More
Beschreibung
- Acabado texturizado en los dedos
- Mejorar agarre
- No contienen caucho natural
- Aptos para el contacto con todos los alimentos grasos
- Resistencia excelente a grasas animales en comparación con el caucho natural o PVC
- Sin polvo
- Sin riesgo de contaminación de alimentos con almidón de maíz, que se utiliza para guantes con polvo
Aplicaciones:
- Todas las fases finales de procesamiento de carne o pescado
- Salas con ambiente controlado
- Comidas preparadas
- Procesamiento de productos lácteos
- Servicio de cáterin
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA III EN 374 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?