Learn More
Ansell Guantes de nitrilo azul claro proFood™ serie 92-471
Código de producto. 12697061 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Tamaño:
7
9
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad Tamaño
12697061 paquete de 100 -
12687061 paquete de 100 7
12607071 paquete de 100 9
12617071 paquete de 100 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12697061 Supplier Ansell Supplier No. 92471080
Quantity Price
1 23.80€ / paquete de 100
10 20.65€ / paquete de 100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Fabricados con un innovador compuesto de nitrilo que posee buenas propiedades químicas y mecánicas, comodidad y destreza.
  • Acabado texturizado en los dedos
  • Mejorar agarre
  • No contienen caucho natural
  • Aptos para el contacto con todos los alimentos grasos
  • Resistencia excelente a grasas animales en comparación con el caucho natural o PVC
  • Sin polvo
  • Sin riesgo de contaminación de alimentos con almidón de maíz, que se utiliza para guantes con polvo
Aplicaciones:
  • Todas las fases finales de procesamiento de carne o pescado
  • Salas con ambiente controlado
  • Comidas preparadas
  • Procesamiento de productos lácteos
  • Servicio de cáterin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA III EN 374
Tipo de producto Guantes
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0.12 mm
Cantidad 100 par
Resistente a Mecánica y química
Serie 92-471