Learn More
Ansell™ Guantes de látex de caucho natural en color naranja Versatouch™ serie 87-370
Código de producto. 15521520 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6,5
7,5
8,5
9,5
Tamaño de la unidad:
12 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15521520 7,5 12 pares
15511520 6,5 12 pares
15531520 8,5 12 pares
15551520 9,5 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15521520 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 87370075
Cantidad Precio
1 32.20€ / 12 pares
12 27.80€ / 12 pares
En stock
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Acabado rugoso para un mejor agarre en condiciones húmedas. Los guantes de látex de caucho natural en color naranja Ansell VersaTouch™ serie 87-370 son resistentes, flexibles y muy cómodos.
  • Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
  • Resistente guante de látex de caucho natural de uso general
  • Con forro de borra de 100 % algodón para una mayor comodidad
  • Aprobados para su uso con alimentos
  • Puño largo para mayor protección
  • Puños con reborde para aumentar la resistencia y facilitar su colocación
  • Alta resistencia a los productos químicos a base de agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2003 y EN 374:2003
Color Naranja
Latex Free No
Material Látex
Tamaño 7,5
Grosor (métrico) 0,67 mm
Serie 87-370
Longitud (métrico) 325 mm