Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de aislamiento térmico con revestimiento Versatouch™ 78-203
Código de producto. 15795992 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño: 7
Código de producto.
15795992 Tamaño: 7
1 options
Código de producto. 15795992 Proveedor Ansell Edmont™ N.º de proveedor 78203070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.70€
    58.58€ / paquete de 12
    Ahorro 35.12€
    37% Descuento
En stock
Protege contra el frío sin renunciar a la movilidad. Los guantes de aislamiento térmico con revestimiento Versatouch™ 78-203 Ansell Edmont™ están diseñados para aplicaciones poco exigentes, tienen un forro de tejido acrílico que proporciona comodidad y calidez en trabajos a bajas temperaturas y un revestimiento de micropuntos para mejorar el agarre.
Los guantes de aislamiento térmico VersaTouch son ideales para mantener las manos calientes en entornos fríos o cuando se trabaja con materiales congelados.
  • La palma con revestimiento de micropuntos aumenta el agarre y la resistencia a la abrasión
  • El forro térmico de tejido acrílico sin costuras proporciona comodidad y calidez
  • El forro acrílico protege contra el frío sin renunciar a la movilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 388/511
Área revestida Palm
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial
Coating Material PVC
Color Azul
Acabado exterior Elástico
Grado Calibre 10
Latex Free Sí
Material Acrílico
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 7
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Lugares refrigerados/fríos, productos congelados
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Acrílico
Tipo de empaquetado Bolsa
Tipo de Palm Revestimiento de micropuntos
Cantidad 12 par
Longitud (métrico) 225 a 245 mm