Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 78-203
Código de producto. 15706002 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
144 pares
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15706002 144 pares paquete de 12
1 options
Código de producto. 15706002 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 78203090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.10€
    60.65€ / paquete de 12
    Ahorro 29.45€
    32% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Protección térmica cómoda con buena movilidad
  • El forro térmico de acrílico ofrece comodidad en el uso y ofrece un aislamiento térmico muy eficaz.
  • Se puede utilizar para una amplia variedad de aplicaciones de procesamiento de alimentos. (Espacios de almacenamiento, manipulación de productos congelados, bajo guantes para el procesamiento de carne o pescado y en transporte).
  • Los 78-202, 78-203 con micropuntos en la palma son excelentes para aplicaciones en las que se requiere un agarre adicional.
  • Sin látex: no hay riesgo de alergias de tipo 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Acrílico y Spandex
Certificaciones/conformidad EN388:2016/113XB, EN511/010
Clasificación Categoría II
Procedimiento de limpieza Lavar a 40 °C
Material del manguito Acrílico; Spandex
Estilo de corte Newton
Descripción Guante térmico inferior contra bajas °temperaturas -20 °C
Coating Material Sin revestimiento
Color Azul
Cut Resistance Rating 5
Desechables Reutilizables
Acabado exterior Sin textura
Grado Uso industrial
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Acrílico
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de protección mecánica (trabajo ligero)
Tamaño 9
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 1.95 mm
Estilo de dedo Con todos los dedos
Para utilizar con (aplicación) Protección mecánica
Guantes con puño de color Azul
Estilo de puño de los guantes Forro de punto automático
Material de revestimiento Acrílico; Spandex
Revestimiento Forro de punto
Modelo 78-203
Tipo de empaquetado 1 par en una bolsa; 144 pares en una caja
Cantidad 144 pares
Serie Serie VersaTouch
Clasificación de desgarro 50
Dimensiones (L x An) 245 x 105 mm
Longitud (imperial) 245 mm
Anchura (métrico) 105 mm
Peso (métrico) 30 g