Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 62-401
Código de producto. 15838831 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
6 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15838831 7 6 pares
15848831 8 6 pares
15858831 9 6 pares
15868831 10 6 pares
15878831 11 6 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15838831 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 62401070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guante industrial de protección
  • Cómodos para un uso intensivo.
  • Muy buena flexibilidad.
  • Revestimiento a prueba de líquidos.
  • Excelente aislamiento térmico a temperaturas altas (hasta 250 °C) o bajas (hasta –20 °C).
  • No utilizar si se está en contacto con objetos afilados.
  • No los utilice con máquinas giratorias en las que el guante pueda quedar atrapado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Material de la parte posterior Látex de caucho
Certificaciones/conformidad EN388:2003/3231, EN374:2003/Virus, EN374:2003/AKL, EN407/02XXXX, EN511/011
Chlorinated No
Clasificación Categoría III
Área revestida Totalmente revestido
Material del manguito Látex de caucho natural
Descripción Guante industrial de protección
Aplicaciones Industrial
Coating Material Látex de caucho natural
Color Azul
Cut Resistance Rating Nivel 2
Desechables Reutilizables
Acabado exterior Látex de caucho natural
Finger Thickness (English) 0,0868 in.
Finger Thickness (Metric) 2.21 mm
Grado Uso industrial
Hand Específico
Latex Free No
Material Látex de caucho
Palm Thickness (English) 0,0866 in.
Palm Thickness (Metric) 2.20 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de látex de caucho natural resistente a productos químicos y líquidos
Tamaño 7
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 0,0868 in.
Grosor (métrico) 1.35 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Estilo de dedo Dedos completos
Para utilizar con (aplicación) Protección frente a los productos químicos y los líquidos
Guantes con puño de color Azul
Estilo de puño de los guantes Puño con revestimiento liso y borde recortado
Grip Design Acabado arrugado
Color hem. Azul
Material de revestimiento Tejido de punto de algodón
Revestimiento Revestido
Modelo 62-401
Tipo de empaquetado 6 pares por caja, 8 cajas por paquete
Cantidad 48 reparaciones
Serie Serie VersaTouch
Clasificación de desgarro 3
Dimensiones (L x An) 320 x 110 mm
Longitud (imperial) 320 mm
Anchura (métrico) 110 mm
Peso (métrico) 95 g