Description
- Acabado rugoso con chorro de arena que proporciona un buen agarre en húmedo
- El revestimiento de PVC suave en los guantes mantiene la destreza y la flexibilidad a bajas temperaturas
- El acabado rugoso de inmersión permite que la manipulación de materiales húmedos y resbaladizos resulte fácil y segura
- La manga termosellada solo ofrece resistencia a líquidos y protección contra el polvo
Aplicaciones:
- Manipulación de productos químicos
- Refinado de productos químicos
- Limpieza
- Trabajo de construcción
- Procesamiento de productos lácteos
- Procesamiento de pescado
- Procesamiento de frutas y verduras
- Uso general
- Limpieza de edificios
- Tareas ligeras de montaje
- Mantenimiento
- Refinado de aceite y gasolina
Specifications
Specifications
| Material de la parte posterior | PVC |
| Certificaciones/conformidad | Normas de CATEGORÍA III, con marcado CE, EN 374, EN 388: 4121 |
| Material del manguito | PVC |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | PVC |
| Color | Azul |
| Latex Free | Sí |
| Material | PVC |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a productos químicos |
| Tamaño | 10 |
| Show More |